Merck
W244708
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Ethyl pelargonate
Seleccione un Tamaño
W244708-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 78,90
20 KG
US$ 570,00
9 KG
US$ 804,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W244708-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 78,90
20 KG
US$ 570,00
9 KG
US$ 804,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
186.29
Número de FEMA:
2447
Beilstein:
1759169
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
388
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.107
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
presión de vapor
0.08 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
oily; fruity; nutty
cadena SMILES
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)