W259500
β-Ionone
predominantly trans, ≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
berry; woody; floral; sweet
cadena SMILES
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Clave InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?