Merck
W221104
Sigma-Aldrich
Butyl propionate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CO2(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número de FEMA:
2211
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
405
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.124
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
4.5 (vs air)
Ensayo
≥98%
temp. de autoignición
799 °F
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
banana; ethereal
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
M I Banton et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 61(2), 79-105 (2000-10-14)
Two inhalation studies were conducted to evaluate the possible subchronic and developmental toxic effects of n-butyl propionate. In the subchronic study, Sprague-Dawley rats (15/sex/group) were exposed to 0, 250, 750, or 1500 ppm vapor for 6 h/d, 5 d/wk for
Peng Liang et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(18), 4097-4102 (2010-08-19)
Rate coefficients for the gas-phase reactions of OH radicals with n-propyl butyrate (k(1)), n-butyl propionate (k(2)) and n-butyl butyrate (k(3)) are measured by both absolute and relative methods. The kinetics data obtained over the temperature range 273-372 K are used