Merck
W504009
Sigma-Aldrich
Pentyl acetate
≥99%, FG
Sinónimos:
Pentyl acetate, Amyl acetate
Seleccione un Tamaño
W504009-SAMPLE
US$ 49,80
500 G
US$ 57,50
1 KG
US$ 97,30
4 KG
US$ 256,00
20 KG
US$ 947,00
US$ 49,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W504009-SAMPLE
US$ 49,80
500 G
US$ 57,50
1 KG
US$ 97,30
4 KG
US$ 256,00
20 KG
US$ 947,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COO(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Beilstein:
1744753
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
211
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.021
NACRES:
NA.21
US$ 49,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
680 °F
714 °F
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
densidad
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
banana; ethereal; fruity
cadena SMILES
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Amyl acetate is an aliphatic ester that occurs naturally in banana fruit.[1] It may be one of the odor volatiles produced by fungi such as Aspergillus, Penicillium and Fusarium species.[2]
Aplicación
Amyl acetate is a fruity odor compound that can be used as an attractant (component) in nanoemulsion formulation used to trap fruit flies (Drosophila melanogaster).[3]
Banana essence. Used as test odorant in studies of olfactory function and in studies of the psychosocial effects of odor.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Correlation of gas chromatographic data with flavor profiles of fresh banana fruit.
McCarthy AI, et al.
Journal of Food Science, 28(4), 379-384 (1963)
Y Peterschmitt et al.
The European journal of neuroscience, 22(8), 2059-2068 (2005-11-03)
We showed recently that behavioural and striatal dopaminergic (DA) responses obtained in latent inhibition are crucially dependent on the parahippocampal region, the entorhinal cortex. In the present study, we investigated the influence exerted by the hippocampal ventral subicular region (SUB)
Vidyulata Kamath et al.
Schizophrenia bulletin, 39(1), 59-67 (2011-05-28)
There is increasing evidence that schizophrenia patients have difficulties in the hedonic appraisal of odors. In a prior study, we assessed olfactory hedonic perception birhinally and found that males with schizophrenia failed to attach the appropriate hedonic valence to a
Jonas K Olofsson et al.
Chemical senses, 31(7), 699-704 (2006-07-20)
In experimental practice, odors are commonly applied to only one nostril for recordings of olfactory event-related potentials (OERPs), but the lateralization aspect of the OERP response is unclear regarding both stimulated nostril and cortical topography. The purpose of the present
Janice K Kiecolt-Glaser et al.
Psychoneuroendocrinology, 33(3), 328-339 (2008-01-08)
Despite aromatherapy's popularity, efficacy data are scant, and potential mechanisms are controversial. This randomized controlled trial examined the psychological, autonomic, endocrine, and immune consequences of one purported relaxant odor (lavender), one stimulant odor (lemon), and a no-odor control (water), before