W213128
Benzoic acid
natural, ≥99.5%, FCC, FG
Seleccione un Tamaño
US$ 53,40
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 53,40
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
densidad de vapor
4.21 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
temp. de autoignición
1061 °F
envase
fiber drum of 5 kg
bp
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubilidad
water: 2.9 g/L at 25 °C
densidad
1.32 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
balsam
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?