1.00134
Benzoic acid
standard for elemental analysis
Sinónimos:
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
for elemental analysis
Nivel de calidad
presión de vapor
0.001 hPa ( 20 °C)
Formulario
solid
temp. de autoignición
570 °C
potencia
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
temperatura de transición
flash point 121 °C
densidad
1.321 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- A familiar ring to it: biosynthesis of plant benzoic acids - This study explores the biosynthetic pathways leading to benzoic acid in plants, important for understanding plant metabolism and engineering synthetic pathways for production of benzoic acid derivatives (Widhalm and Dudareva, 2015).
- Pd (II)-catalysed meta-C-H functionalizations of benzoic acid derivatives - Describes a method for the meta-C-H functionalization of benzoic acid derivatives, which could be pivotal for synthetic chemistry applications (Li et al., 2016).
Nota de análisis
H (Hydrogen): 5.0
O (Oxygen): 26.2
Suitable for determination of C, H, O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1