18102
Benzoic acid
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
Sinónimos:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.21 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Ensayo
99.5-100.5% (alkalimetric)
Formulario
crystalline
temp. de autoignición
1061 °F
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210
impurezas
oxidisable substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogen compounds (as Cl)
≤0.7% water (Karl Fischer)
residuo de ign.
≤0.05% (as SO4)
pérdida
≤0.5% loss on drying, 3 h (via H2SO4)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
trazas de catión
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?