W211233
Melissa oil
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
Sinónimos:
Balm leaves oil
Seleccione un Tamaño
US$ 58,80
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 58,80
Productos recomendados
origen biológico
Melissa officinalis
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
natural
Agency
EU Regulation 1223/2009
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
composición
Contains IFRA restricted Balm leaves extract, EU 1223/2009 restrictedLimonene and linalool, and EU 1223/2009 and IFRA restricted Citral,Citronellol, Geraniol, Eugenol, and Benzyl Benzoate.
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
citral (neral+geranial), linalool, citronellol, limonene (sum of D, L and DL), eugenol, benzyl benzoate, limonene (sum of D, L and DL), geraniol
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Organoléptico
fresh; citrus; sweet
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.