W246680
Eucalyptus oil
natural, ≥80%, product of Dutch Essential Oils, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
(Eucalyptus Globulus)
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥80%
calidad
400
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
camphoraceous; herbaceous
cadena SMILES
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)