W227511
Roman chamomile oil
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
Sinónimos:
Chamomile oil, Roman
Seleccione un Tamaño
US$ 56,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 56,50
Productos recomendados
origen biológico
Anthemis nobilis L
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
composición
Contains EU 1223/2009 restricted Linalool and IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
eugenol, linalool
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
green; floral; herbaceous; sweet
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.