W205605
1-Pentanol
≥99%, FG
Sinónimos:
1-Pentanol, n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
572 °F
lim. expl.
10 %, 100 °F
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
pungent; chemical; wine-like
cadena SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Process-specified emission factors and characteristics of VOCs from the auto-repair painting industry.: This article evaluates the emission factors and characteristics of various volatile organic compounds, including amyl alcohol, in auto-repair painting, significant for environmental biochemistry and safety assessments (Xiao et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?