W284220
2-Pentanona
≥99.0%, natural, FG
Sinónimos:
Metilpropilcetona
Seleccione un Tamaño
US$ 62,20
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 62,20
Productos recomendados
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
presión de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
941 °F
lim. expl.
8.2 %
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fruity; woody; spicy
cadena SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?