W200905
Acetofenona
≥98%, FG
Sinónimos:
Metilfenilcetona
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
Halal
Kosher
US$ 54,60
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
assay
≥98%
form
liquid
semisolid
autoignition temp.
1058 °F
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
almond; cherry; coumarin; nutty; sweet; vanilla
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?