Documentos clave
TEM-G1000HHCU
Sigma-Aldrich
1000 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 25
Sinónimos:
G1000HH-CU HEXAGONAL MESH
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-G1000HHCU no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
vial of 25
Descripción general
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh: Copper Grid, 1000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 25 μm, hole ~19μm, bar ~6μm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)