Documentos clave
TEM-74357
Sigma-Aldrich
Copper Tomography Grid R14C2
pack of 50 ×
Sinónimos:
Copper Tomography Grid, 300 mesh, 50pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-74357 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
pack of 50 ×
Descripción general
This 1.5mm square, 300 mesh grid is made from copper and is for use with Fischione tomography specimen holders. The size allows for further tilt in TEMs with small pole piece holes. An identification mark and the square shape give easy reference when rotated past 90°.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)