Documentos clave
TEM-CF300CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 300 mesh, box of 50 ×
Sinónimos:
Carbon Film 300 Mesh, Copper
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
Materiales
carbon film
copper grid
envase
box of 50 ×
film size
5-6 nm
tamaño
300 mesh
Descripción general
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)