Documentos clave
TEM-71165-50
Sigma-Aldrich
Cryogenic Grid Box Handling Tool
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-71165-50 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Descripción general
This tool has one end which is threaded and fits into the center hole of the Cryogenic Grid Storage Box (where the screw goes in to secure the lid) for moving the box in and out of the cryogenic chamber.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)