Merck
T56200
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloropyrimidine
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 108,00
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 108,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4HCl3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.42
Beilstein:
118284
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.57 (lit.)
bp
210-215 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
densidad
1.595 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
Clave InChI
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)