116203
2-Chloro-3-hydroxypyridine
98%
Sinónimos:
2-Chloro-3-pyridinol
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
170-172 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
Clave InChI
RSOPTYAZDFSMTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?