Merck
652032
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichloropyrimidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4HCl3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.574 (lit.)
densidad
1.6001 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
Clave InChI
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>229.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 109.9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Suman Rao et al.
Cell chemical biology, 26(6), 818-829 (2019-04-16)
Covalent kinase inhibitors, which typically target cysteine residues, represent an important class of clinically relevant compounds. Approximately 215 kinases are known to have potentially targetable cysteines distributed across 18 spatially distinct locations proximal to the ATP-binding pocket. However, only 40