Documentos clave
SYNV165550
Synthware vacuum trap with serrated hose connections
joint: ST/NS 55/50, body O.D. 60 mm, L 300 mm , below joint
Sinónimos:
Synthware V165550
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 270,00
US$ 270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 270,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS55/50
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware V165550
Longitud
300 mm , below joint
cuerpo D.E.
60 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With joints for easy removal of condensate. Serrated hose connections for side tube have an O.D. of 13 mm at the smallest serration and 16 mm at the largest serration. Center tube hose connection is always 10mm for easy connection to manifold bank tubes which are also with 10 mm hose connection.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)