Documentos clave
SYNM350004
Synthware double manifold with left-hand side SJ 35/20 joint
joint: ST/NS 35/20, Ports: 4
Sinónimos:
Synthware M350004, vacuum manifold, vacuum unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 749,00
US$ 749,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 749,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 749,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS35/20
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
M350004
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware glass manifold featuring high vacuum hollow glass stopcocks, the smaller O.D. 17 mm front tube is designed for inert gases, while the larger O.D. 22 mm back tube is for vacuum, which has a 35/20 socket on the left-hand side. Hose connections are located front-left-right.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)