Documentos clave
SYNV200100
Synthware micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: PTFE
Sinónimos:
Synthware V200100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 360,00
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 360,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware V200100
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)