Documentos clave
SYNV210500G
Synthware Dewar type vacuum trap
500 mL, stopcock: glass
Sinónimos:
Synthware V210500G
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 578,00
US$ 578,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 578,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 578,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware V210500G
capacidad
500 mL
Descripción general
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)