Documentos clave
Z568546
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice trap
with SafetyBarb® tubing connectors, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 741,00
US$ 741,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 741,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 741,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
diám. × L
90 mm × 250 mm
Diám. del depósito
50 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)