Documentos clave
SYNV105550
Synthware vacuum trap
body O.D. 60 mm, L 300 mm , below joint
Sinónimos:
Synthware V105550
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 259,00
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 259,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware V105550
Longitud
300 mm , below joint
cuerpo D.E.
60 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)