Merck
Z403008
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, plastic-coated glass, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 338,00
US$ 338,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 338,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 338,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
pear-shaped
plastic-coated glass
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi 20730
capacidad
1000 mL
volumen
1,000 mL
Descripción general
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)