exactly what I was looking for in a evaporating flask
Z402990
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
US$ 391,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 391,00
Productos recomendados
Materiales
glass
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi 00440
capacidad
1000 mL
volumen
1,000 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)