Documentos clave
SYNF724000
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F724000, filtering flask with outer joint
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 150,00
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
flat bottom flask
glass flask
Junta
joint: ST/NS neck24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F724000
capacidad
1000 mL
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
SYNF724500SYNF724250SYNF304000
capacity
1000 mL
capacity
500 mL
capacity
250 mL
capacity
1,000 mL , 1000 mL , 1000 mL
material
flat bottom flask, glass flask
material
flat bottom flask, glass flask
material
flat bottom flask, glass flask
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS neck24/40
joint
joint ST/NS neck24/40, joint: ST/NS neck24/40
joint
joint: ST/NS neck24/40
joint
joint: ST/NS24/40
Descripción general
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)