Documentos clave
CLS53404L
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
12.5 mm O.D. hose-connection, capacity 4,000 mL
Sinónimos:
conical flasks, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 5340
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 670,00
6 EA
US$ 1.260,00
US$ 670,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 670,00
6 EA
US$ 1.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 670,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper12
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
pack of 1
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5340-4L
intervalo de medición del volumen
1,500-4,000 mL
capacidad
4,000 mL
Descripción general
These flasks have sidearm tabulations and are blown in special molds designed to give maximum mechanical strength. For convenience, the flasks are graduated to show approximate capacity. The neck finish affords an excellent fit for rubber stoppers.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)