Documentos clave
SYNF724500
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F724500, filtering flask with outer joint
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 235,00
US$ 235,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 235,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
US$ 235,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
flat bottom flask
glass flask
Junta
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS neck24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F724500
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)