XX1014708
Tapón Millipore para filtración al vacío
No. 8, Perforated, Silicone with parylene coating, 5/PK
Sinónimos:
Millipore Filtration Stopper, Vacuum Stopper
About This Item
Productos recomendados
material
parylene coating
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
41 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Tapón perforado nº 8, recubierto con parileno, 50/paquete
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore.
Tapón perforado nº 8, recubierto con parileno, 50/paquete
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore.
Application
Nº 8, perforado, silicona con revestimiento de parileno, 5/paquete