Documentos clave
SYNF366024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
150 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 60 mm, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F366024M, glass filter funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 406,00
US$ 406,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 406,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 406,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F366024M
capacity
150 mL
150 mL
frit O.D.
60 mm
General description
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)