Documentos clave
SYNF363024M
Synthware Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F363024M, glass filter funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 298,00
US$ 298,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 298,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 298,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F363024M
capacidad
30 mL
30 mL
frita D.E.
30 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)