Documentos clave
SYNF364019C
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 40 mm, porosity: coarse
Sinónimos:
Synthware F3644019C, glass filter funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 104,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 104,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F364019C
capacidad
60 mL
60 mL
frita D.E.
40 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)