Documentos clave
SYNC624300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
Sinónimos:
Synthware C624300, straight condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 165,00
US$ 165,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 165,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 165,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C624300
manguera tamaño
10 mm
funda L
300 mm
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)