Documentos clave
SYNC245550
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 55/50, jacket L 300 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 195,00
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 195,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS55/50
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C245550
funda L
300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)