Documentos clave
SYNA663524
Synthware adapter with top spherical socket joint and lower standard taper inner joint
top joint: ST/NS 35/20, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A663524, adapter with ball socket
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 93,70
US$ 93,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 93,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 93,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top35/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A663524
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware adapter with top spherical socket joint (35/20) and lower standard taper inner joint (24/40) to fit a various of laboratory glassware.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)