Documentos clave
Z548588
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 156,00
US$ 156,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 156,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
US$ 156,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Junta
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
Descripción general
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1