Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 160,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
40161501
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlejoint
joint: ST/NS14/20
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C341014
D
90 mm
I.D.
31 mm
General description
Synthware™ micro Dewar condenser is a compact, insulated condenser designed for low-temperature applications. It features a double-walled construction with a vacuum layer to minimize heat transfer, allowing efficient condensation of vapors while maintaining a stable low temperature. Large opening in the top for use with dry ice. Side joints is at a 90° angle.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 14/20, I.D. 31 mm, D 90 mm | description joint: ST/NS 14/10 | description joint: ST/NS 14/20, coil L 100 mm | description joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/10 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 |
| I.D. 31 mm | I.D. - | I.D. - | I.D. - |
| D 90 mm | D - | D - | D - |
| manufacturer/tradename C341014 | manufacturer/tradename C321410 | manufacturer/tradename Synthware C351420 | manufacturer/tradename Synthware C141120 |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?