Documentos clave
SLW3690/04M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3660
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3690/04M
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 473,00
US$ 473,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 473,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
US$ 473,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
3690/04M
SciLabware
Altura
68 mm , excluding step
área abierta D.I.
37 mm
vástago L
75 mm × 9 mm
Descripción general
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)