Merck
R258512
2-(5-AMINO-(1,3,4)THIADIAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(2-PHENOXY-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H14N4O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
358.444
MDL number:
Other Notes