161292
1,7-Octadiyne
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
densidad
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C#CCCCCC#C
InChI
1S/C8H10/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1-2H,5-8H2
Clave InChI
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?