Merck
M38400
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexanone
99%
Sinónimos:
Tetrahydro-o-cresol
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 90,30
100 ML
US$ 109,00
US$ 90,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 90,30
100 ML
US$ 109,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H9(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Beilstein:
506751
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 90,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
densidad
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Halis T Balaydın et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1352-1357 (2012-01-11)
The Naturally occurring novel cyclohexanonyl bromophenol 2(R)-2-(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)cyclohexanone (4) was synthesized as a racemic compound. Cyclohexylphenyl methane derivatives (10-17) with Br, OMe, CO, and OH were also obtained. Inhibition of four human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes I, II, IV