Documentos clave
L520021-HH
Sigma-Aldrich
Desbloqueo DCA
5%, with Toluene
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 4 × 4 L L520421-04
concentración
70.3-83.8 g/L (titration)
impurezas
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear Appearance of Solution
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)