Documentos clave
8.57013
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Sinónimos:
0.02M Iodine in THF : Pyridine : Water 69/22/11 (w/w/w), Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
215 °C (THF)
idoneidad de la reacción
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
temperatura de transición
flash point -21.5 °C (THF)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857013.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 857013.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.7 °F - (THF)
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.5 °C - (THF)