Documentos clave
L060030
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.1 M, configured for ABI
Seleccione un Tamaño
6 X 200 ML
US$ 502,00
6 X 450 ML
US$ 821,00
4 X 2.5 L
US$ 2.750,00
US$ 502,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 X 200 ML
US$ 502,00
6 X 450 ML
US$ 821,00
4 X 2.5 L
US$ 2.750,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
US$ 502,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
caducidad
365 days
concentración
22.9-27.9 g/L (Iodine content, titration)
color
clear, brownish solution
compatibilidad
configured for ABI
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 39X/3400 FormulationFormulation.
Nota de preparación
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 77/2/21/2.54 (v/v/v/w)
Información legal
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
6.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-14.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)