Documentos clave
L060050
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 524,00
6 X 1 L
US$ 1.290,00
4 X 2.5 L
US$ 1.460,00
US$ 524,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 524,00
6 X 1 L
US$ 1.290,00
4 X 2.5 L
US$ 1.460,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
US$ 524,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
caducidad
180 days
concentración
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
color
clear
pH
8.5 (20 °C, 15 g/L)
bp
115 °C/1,013 hPa
mp
<-40 °C
compatibilidad
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Oxidizer solution, containing pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Nota de preparación
Pyridine / Water / Iodine 9/1/12,7 (v/v/w)
Información legal
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)