Documentos clave
L040030
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for ABI
Seleccione un Tamaño
6 X 180 ML
US$ 408,00
2.5 L
US$ 486,00
6 X 450 ML
US$ 961,00
US$ 408,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 X 180 ML
US$ 408,00
2.5 L
US$ 486,00
6 X 450 ML
US$ 961,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
US$ 408,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
tpo
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
caducidad
365 days
concentración
97.0-119.0 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
color
clear colorless, to brownish
compatibilidad
configured for ABI
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Cap A solution contains acetic anhydrideanhydride, lutidine and tetrahydrofuran (THF). It is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. The solution is configured for ABI.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Nota de preparación
Tetrahydrofurane / Lutidine / Acetic Anhydride 8/1/1 (v/v/v)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
6.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-14.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)