Merck
A111030
Sigma-Aldrich
DMT-dA(bz) Phosphoramidite
configured for ABI
Sinónimos:
N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
Seleccione un Tamaño
12 X 1 G
US$ 806,00
12 X 2 G
US$ 1.630,00
US$ 806,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 X 1 G
US$ 806,00
12 X 2 G
US$ 1.630,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H52N7O7P
Número de CAS:
Peso molecular:
857.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.51
US$ 806,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Nivel de calidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulario
powder or granules
técnicas
oligo synthesis: suitable
impurezas
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibilidad
configured for ABI
perfil del nucleósido
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
Clave InChI
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
Descripción general
Proligo′s DNA phosphoramidites lead to high-yield and high-quality oligonucleotides due to their high coupling efficiency. The deprotection step of automated oligonucleotide synthesis is integral to synthesis time and final product quality. Exocyclic amine functions are protected by a benzoyl group (dA(bz) and dC(bz)) or isobutyryl group (dG(ib))Key features of DNA phosphoramidites :
  • Recommended cleavage and deprotection conditions are 8 hours at 55 °Cor 24 hours at room temperature using concentrated ammonia solution,for standard base-protected oligonucleotides
  • The high coupling efficiency of Proligo′s DNA phosphoramidites leads tohigh-yield and high-quality oligonucleotides
The product belongs to ABI Synthesizers synthesizers.
Envase
packaged in septum bottle
Información legal
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)